SAB2102065
Anti-RUNX1T1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-AML1T1, Anti-CBFA2T1, Anti-CDR, Anti-ETO, Anti-Runt-related transcription factor 1; translocated to, 1 (cyclin D-related)
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
64 kDa
Espèces réactives
rabbit, human, pig, bovine, dog
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RUNX1T1(862)
Catégories apparentées
Immunogène
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable