Principaux documents
SAB1413082
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HCLS1 (phospho Y397) antibody produced in rabbit
clone F12
200 μL
805,00 $
805,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 μL
805,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
805,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
F12, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr397)
Informations sur le gène
human ... HCLS1(3059)
Immunogène
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Y397 of human HCLS1.
Forme physique
In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.1% BSA and 0.02% sodium azide).
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable