SAB1412728
Monoclonal Anti-MUC7 antibody produced in mouse
clone 7F2, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp686J03256, Anti-FLJ27047, Anti-MG2, Anti-MGC34772
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7F2, monoclonal
Poids mol.
antigen 36.74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MUC7(4589)
Description générale
Immunogène
Sequence
HQSPKSHFELPHYPGLLAHQKPFIRKSYKCLHKRCRPKLPPSPNNPPKFPNPHQPPKHPDKNSSVVNPTLVATTQIPSVTFPSASTKITTLPNVTFLPQN
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable