Principaux documents
SAB1412672
Sigma-Aldrich
ANTI-GABPB1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BABPB2, E4TF1, E4TF1-47, E4TF1-53, GABPB1
100 μG
622,00 $
622,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
622,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Espèces réactives:
human
citations:
Technique(s):
western blot: 1 μg/mL
622,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 42.5 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GABPB1(2553)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes the GA-binding protein transcription factor, beta subunit. This protein forms a tetrameric complex with the alpha subunit, and stimulates transcription of target genes. The encoded protein may be involved in activation of cytochrome oxidase expression and nuclear control of mitochondrial function. The crystal structure of a similar protein in mouse has been resolved as a ternary protein complex. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
GABPB1 (NP_005245.2, 1 a.a. ~ 395 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLVDLGKKLLEAARAGQDDEVRILMANGAPFTTDWLGTSPLHLAAQYGHYSTTEVLLRAGVSRDARTKVDRTPLHMAASEGHASIVEVLLKHGADVNAKDMLKMTALHWATEHNHQEVVELLIKYGADVHTQSKFCKTAFDISIDNGNEDLAEILQIAMQNQINTNPESPDTVTIHAATPQFIIGPGGVVNLTGLVSSENSSKATDETGVSAVQFGNSSTSVLATLAALAEASAPLSNSSETPVVATEEVVTAESVDGAIQQVVSSGGQQVITIVTDGIQLGNLHSIPTSGIGQPIIVTMPDGQQVLTVPATDIAEETVISEEPPAKRQCIEIIENRVESAEIEEREALQKQLDEANREAQKYRQQLLKKEQEAEAYRQKLEAMTRLQTNKEAV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable