Principaux documents
SAB1412608
Sigma-Aldrich
ANTI-LBX1 antibody produced in mouse
clone 2G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HPX-6, HPX6, LBX1, LBX1H, homeobox
100 μG
622,00 $
622,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
622,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
622,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LBX1(10660)
Description générale
This gene and the orthologous mouse gene were found by their homology to the Drosophila lady bird early and late homeobox genes. In the mouse, this gene is a key regulator of muscle precursor cell migration and is required for the acquisition of dorsal identities of forelimb muscles. (provided by RefSeq)
Immunogène
LBX1 (NP_006553, 99 a.a. ~ 199 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LEVSVLQAAEGRDGMTIFGQRQTPKKRRKSRTAFTNHQIYELEKRFLYQKYLSPADRDQIAQQLGLTNAQVITWFQNRRAKLKRDLEEMKADVESAKKLGP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable