Principaux documents
SAB1412582
Sigma-Aldrich
ANTI-GNL3 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C77032, E2IG3, GNL3, MGC800, NS
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.63 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GNL3(26354)
Immunogène
GNL3 (AAH01024.1, 328 a.a. ~ 427 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IEVVKPMEAASAILSQADARQVVLKYTVPGYRNSLEFFTMLAQRRGMHQKGGIPNVEGAAKLLWSEWTGASLAYYCHPPTSWTPPPYFNESIVVDMKSGF
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable