SAB1412418
Anti-MAPKAPK3 Antibody
mouse monoclonal, 4B11
Synonyme(s) :
3PK, MAPKAP3, MAPKAPK3
622,00 $
About This Item
622,00 $
Nom du produit
ANTI-MAPKAPK3 antibody produced in mouse, clone 4B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.08 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPKAPK3(7867)
Description générale
Immunogène
Sequence
LECFHRRTGQKCALKLLYDSPKARQEVDHHWQASGGPHIVCILDVYENMHHGKRCLLIIMECMEGGELFSRIQERGDQAFTEREAAEIMRDIGTA
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable