Principaux documents
SAB1412383
Sigma-Aldrich
ANTI-TCL1A antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
TCL1, TCL1A
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 31.68 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TCL1A(8115)
Immunogène
TCL1A (NP_068801.1, 61 a.a. ~ 114 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PMTPTQIGPSLLPIMWQLYPDGRYRSSDSSFWRLVYHIKIDGVEDMLLELLPDD
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable