SAB1412323
ANTI-ABL2 antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ABL2, ABLL, ARG, FLJ22224, FLJ31718
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.41 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABL2(27)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
KKTLGLRAGKPTASDDTSKPFPRSNSTSSMSSGLPEQDRMAMTLPRNCQRSKLQLERTVSTSSQPEENVDRANDMLPKKSEESAAPSRERPKAKLLPRGA
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable