SAB1412228
ANTI-TSC22D4 antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
THG-1, THG1, TSC22D4
622,00 $
About This Item
622,00 $
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 68.97 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TSC22D4(81628)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSGGKKKSSFQITSVTTDYEGPGSPGASDPPTPQPPTGPPPRLPNGEPSPDPGGKGTPRNGSPPPGAPSSRFRVVKLPHGLGEPYRRGRWTCVDVYERDLEPHSFGGLLEGIRGASGGAGGRSLDSRLELASLGLGAPTPPSGLSQGPTSWLRPPPTSPGPQARSFTGGLGQLVVPSKAKAEKPPLSASSPQQRPPEPETGESAGTSRAATPLPSLRVEAEAGGSGARTPPLSRRKAVDMRLRMELGAPEEMGQVPPLDSRPSSPALYFTHDASLVHKSPDPFGAVAAQKFSLAHSMLAISGHLDSDDDSGSGSLVGIDNKIEQAMDLVKSHLMFAVREEVEVLKEQIRELAERNAALEQENGLLRALASPEQLAQLPSSGVPRLGPPAPNGPSV
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable