SAB1412166
ANTI-PAX8 antibody produced in mouse
clone 3G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
PAX8
622,00 $
About This Item
622,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 34.32 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAX8(7849)
Description générale
Immunogène
Sequence
DPHSPFAIKQETPEVSSSSSTPSSLSSSAFLDLQQVGSGVPPFNAFPHAASVYGQFTGQALLSGREMVGPTLPGYPPH
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable