Principaux documents
SAB1412151
Sigma-Aldrich
ANTI-HSF4 antibody produced in mouse
clone 2B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CTM, HSF4
100 μG
622,00 $
622,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
622,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
622,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSF4(3299)
Description générale
Heat-shock transcription factors (HSFs) activate heat-shock response genes under conditions of heat or other stresses. HSF4 lacks the carboxyl-terminal hydrophobic repeat which is shared among all vertebrate HSFs and has been suggested to be involved in the negative regulation of DNA binding activity. Two alternatively spliced transcripts encoding distinct isoforms and possessing different transcriptional activity have been described. (provided by RefSeq)
Immunogène
HSF4 (NP_001529, 121 a.a. ~ 220 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KVPALRGDDGRWRPEDLGRLLGEVQALRGVQESTEARLRELRQQNEILWREVVTLRQSHGQQHRVIGKLIQCLFGPLQAGPSNAGGKRKLSLMLDEGSSC
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable