Principaux documents
SAB1411889
Sigma-Aldrich
ANTI-KRT74 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
K6IRS4, KRT5C, KRT6IRS4, KRT74
50 μG
622,00 $
622,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
622,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
622,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 58.19 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT74(121391)
Description générale
Keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into epithelial keratins and hair keratins. This protein belongs to a family of keratins that are specifically expressed in the inner root sheath of hair follicles
Immunogène
KRT74 (AAI60050.1, 1 a.a. ~ 529 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRQLNIKSSGDKGNFSVHSAVVPRKAVGSLASYCAAGRGAGAGFGSRSLYSLGGNRRISFNVAGGGVRAGGYGFRPGSGYGGGRASGFAGSMFGSVALGPACLSVCPPGGIHQVTVNKSLLAPLNVELDPEIQKVRAQEREQIKVLNDKFASFIDKVRFLEQQNQVLETKWELLQQLDLNNCKKNLEPILEGYISNLRKQLETLSGDRVRLDSELRSMRDLVEDYKKRYEVEINRRTTAENEFVVLKKDADAAYAVKVELQAKVDSLDKEIKFLKCLYDAEIAQIQTHASETSVILSMDNNRDLDLDSIIAEVRMHYEEIALKSKAEAEALYQTKIQELQLAASRHGDDLKHTRSEMVELNRLIQRIRCEIGNVKKQRASLETAIADAEQRGDNALKDAQAKLDELEGALHQAKEELARMLREYQELMSLKLALDMEIATYRKLLEGEECRMSGENPSSVSISVISSSSYSYHHPSSAGVDLGASAVAGSSGSTQSGQTKTTEARGGDLKDTQGKSTPASIPARKATR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable