SAB1411814
ANTI-FOXO1A antibody produced in mouse
clone 4A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FKH1, FKHR, FOXO1A
622,00 $
About This Item
622,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.07 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aλ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXO1A(2308)
Description générale
Immunogène
Sequence
msqyncapg llkelltsds pphndimtpv dpgvaqpnsr vlgqnvmmgp nsvmstygsq ashnkmmnps shthpghaqq tsavngrplp htvstmphts gmnrl
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable