Principaux documents
SAB1411509
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF289 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ14576, FLJ26000, IRZ, Nbla10535, ZNF289, Zfp289
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 56.7 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZNF289(84364)
Immunogène
ZNF289 (NP_115765.2, 1 a.a. ~ 521 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAEPNKTEIQTLFKRLRAVPTNKACFDCGAKNPSWASITYGVFLCIDCSGVHRSLGVHLSFIRSTELDSNWNWFQLRCMQVGGNANATAFFRQHGCTANDANTKYNSRAAQMYREKIRQLGSAALARHGTDLWIDNMSSAVPNHSPEKKDSDFFTEHTQPPAWDAPATEPSGTQQPAPSTESSGLAQPEHGPNTDLLGTSPKASLELKSSIIGKKKPAAAKKGLGAKKGLGAQKVSSQSFSEIERQAQVAEKLREQQAADAKKQAEESMVASMRLAYQELQIDRKKEEKKLQNLEGKKREQAERLGMGLVSRSSVSHSVLSEMQVIEQETPVSAKSSRSQLDLFDDVGTFASGPPKYKDNPFSLGESFGSRWDTDAAWGMDRVEEKEPEVTISSIRPISERATNRREVESRSSGLESSEARQKFAGAKAISSDMFFGREVDAEYEARSRLQQLSGSSAISSSDLFGDMDGAHGAGSVSLGNVLPTADIAQFKQGVKSVAGKMAVLANGVMNSLQDRYGSY
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable