Key Documents
SAB1411496
Sigma-Aldrich
Anti-TSSK1B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FKSG81, SPOGA4, STK22D, TSSK1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 41.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TSSK1B(83942)
Description générale
TSSK1 belongs to a family of serine/threonine kinases highly expressed in testis (Hao et al., 2004 [PubMed 15044604]).[supplied by OMIM
Immunogène
TSSK1B (NP_114417.1, 1 a.a. ~ 367 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDDAAVLKRRGYLLGINLGEGSYAKVKSAYSERLKFNVAIKIIDRKKAPADFLEKFLPREIEILAMLNHCSIIKTYEIFETSHGKVYIVMELAVQGDLLELIKTRGALHEDEARKKFHQLSLAIKYCHDLDVVHRDLKCDNLLLDKDFNIKLSDFSFSKRCLRDDSGRMALSKTFCGSPAYAAPEVLQGIPYQPKVYDIWSLGVILYIMVCGSMPYDDSNIKKMLRIQKEHRVNFPRSKHLTGECKDLIYHMLQPDVNRRLHIDEILSHCWMQPKARGSPSVAINKEGESSRGTEPLWTPEPGSDKKSATKLEPEGEAQPQAQPETKPEGTAMQMSRQSEILGFPSKPSTMETEEGPPQQPPETRAQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable