Principaux documents
SAB1411342
Sigma-Aldrich
Anti-TGFA antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
TFGA
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 17 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TGFA(7039)
Description générale
Transforming growth factors (TGFs) are biologically active polypeptides that reversibly confer the transformed phenotype on cultured cells. TGF-alpha shows about 40% sequence homology with epidermal growth factor (EGF; MIM 131530) and competes with EGF for binding to the EGF receptor (MIM 131550), stimulating its phosphorylation and producing a mitogenic response.[supplied by OMIM
Immunogène
TGFA (NP_003227.1, 1 a.a. ~ 160 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVPSAGQLALFALGIVLAACQALENSTSPLSADPPVAAAVVSHFNDCPDSHTQFCFHGTCRFLVQEDKPACVCHSGYVGARCEHADLLAVVAASQKKQAITALVVVSIVALAVLIITCVLIHCCQVRKHCEWCRALICRHEKPSALLKGRTACCHSETVV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable