Principaux documents
SAB1411145
Sigma-Aldrich
Anti-CYP20A1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CYP-M, MGC22229
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 52.5 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYP20A1(57404)
Description générale
This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases that catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This protein lacks one amino acid of the conserved heme binding site. It also lacks the conserved I-helix motif AGX(D,E)T, suggesting that its substrate may carry its own oxygen. (provided by RefSeq)
Immunogène
CYP20A1 (AAH20616.1, 1 a.a. ~ 462 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLDFAIFAVTFLLALVGAVLYLYPASRQAAGIPGITPTEEKDGNLPDIVNSGSLHEFLVNLHERYGPVVSFWFGRRLVVSLGTVDVLKQHINPNKTLDPFETMLKSLLRYQSGGGSVSENHMREKLYENGVTDSLKSNFALLLKLSEELLDKWLSYPETQHVPLSQHMLGFAMKSVTQMVMGSTFEDDQEVIRFQKNHGTVWSEIGKGFLDGSLDKNMTRKKQYEDALMQLESVLRNIIKERKGRNFSQHIFIDSLVQGNLNDQQILEDSMIFSLASCIITAKLCTWAICFLTTSEEVQKKLYEEINQVFGNGPVTPEKIEQLRYCQHVLCETVRTAKLTPVSAQFQDIEGKIDRFIIPRETLVLYALGVVLQDPNTWPSPHKFDPDRFDDELVMKTFSSLGFSGTQECPELRFAYMVTTVLLSVLVKRLHLLSVEGQVIETKYELVTSSREEAWITVSKRY
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable