SAB1411138
Anti-KIAA1199 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
TMEM2L
704,00 $
About This Item
704,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 110.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIAA1199(57214)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MGAAGRQDFLFKAMLTISWLTLTCFPGATSTVAAGCPDQSPELQPWNPGHDQDHHVHIGQGKTLLLTSSATVYSIHISEGGKLVIKDHDEPIVLRTRHILIDNGGELHAGSALCPFQGNFTIILYGRADEGIQPDPYYGLKYIGVGKGGALELHGQKKLSWTFLNKTLHPGGMAEGGYFFERSWGHRGVIVHVIDPKSGTVIHSDRFDTYRSKKESERLVQYLNAVPDGRILSVAVNDEGSRNLDDMARKAMTKLGSKHFLHLGFRHPWSFLTVKGNPSSSVEDHIEYHGHRGSAAARVFKLFQTEHGEYFNVSLSSEWVQDVEWTEWFDHDKVSQTKGGEKISDLWKAHPGKICNRPIDIQATTMDGVNLSTEVVYKKGQDYRFACYDRGRACRSYRVRFLCGKPVRPKLTVTIDTNVNSTILNLEDNVQSWKPGDTLVIASTDYSMYQAEEFQVLPCRSCAPNQVKVAGKPMYLHIGEEIDGVDMRAEVGLLSRNIIVMGEMEDKCYPYRNHICNFFDFDTFGGHIKFALGFKAAHLEGTELKHMGQQLVGQYPIHFHLAGDVDERGGYDPPTYIRDLSIHHTFSRCVTVHGSNGLLIKDVVGYNSLGHCFFTEDGPEERNTFDHCLGLLVKSGTLLPSDRDSKMCKMITEDSYPGYIPKPRQDCNAVSTFWMANPNNNLINCAAAGSEETGFWFIFHHVPTGPSVGMYSPGYSEHIPLGKFYNNRAHSNYRAGMIIDNGVKTTEASAKDKRPFLSIISARYSPHQDADPLKPREPAIIRHFIAYKNQDHGAWLRGGDVWLDSCRFADNGIGLTLASGGTFPYDDGSKQEIKNSLFVGESGNVGTEMMDNRIWGPGGLDHSGRTLPIGQNFPIRGIQLYDGPINIQNCTFRKFVALEGRHTSALAFRLNNAWQSCPHNNVTGIAFEDVPITSRVFFGEPGPWFNQLDMDGDKTSVFHDVDGSVSEYPGSYLTKNDKWHSLASKAASGPSG
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable