MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB1411014
Sigma-Aldrich
Anti-ASPN antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ20129, PLAP1, SLRR1C
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 43.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ASPN(54829)
Description générale
ASPN belongs to a family of leucine-rich repeat (LRR) proteins associated with the cartilage matrix. The name asporin reflects the unique aspartate-rich N terminus and the overall similarity to decorin (MIM 125255) (Lorenzo et al., 2001 [PubMed 11152692]).[supplied by OMIM
Immunogène
ASPN (AAH63114.1, 1 a.a. ~ 384 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKEYVLLLFLALCSAKPFFSPSHIALKNMMLKDMEDTDDDDDDDDDDDDDDDDDEEDNSLFPTREPRSHFFPFDLFPMCPFGCQCYSRVVHCSDLGLTSVPTNIPFDTRMLDLQNNKIKEIKENDFKGLTSLYGLILNNNKLTKIHPKAFLTTKKLRRLYLSHNQLSEIPLNLPKSLAELRIHENKVKKIQKDTFKGMNALHVLEMSANPLDNNGIEPGAFEGVTVFHIRIAEAKLTSVPKGLPPTLLELHLDYNKISTVELEDFKRYKELQRLGLGNNKITDIENGSLANIPRVREIHLENNKLKKIPSGLPELKYLQIIFLHSNSIARVGVNDFCPTVPKMKKSLYSAISLFNNPVKYWEMQPATFRCVLSRMSVQLGNFGM
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable