Principaux documents
SAB1411009
Sigma-Aldrich
Anti-EPDR1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
EPDR, MERP-1, MERP1, UCC1
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 25.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EPDR1(54749)
Description générale
The protein encoded by this gene is a type II transmembrane protein and is similar to two families of cell adhesion molecules, the protocadherins and ependymins. This protein may play a role in calcium dependent cell adhesion. (provided by RefSeq)
Immunogène
EPDR1 (AAH18299.1, 1 a.a. ~ 224 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPGRAPLRTVPGALGAWLLGGLWAWTLCGLCSLGAVGAPRPCQAPQQWEGRQVMYQQSSGRNSRALLSYDGLNQRVRVLDERKALIPCKRLFEYILLYKDGVMFQIDQATKQCSKMTLTQPWDPLDIPQNSTFEDQYSIGGPQEQITVQEWSDRKSARSYETWIGIYTVKDCYPVQETFTINYSVILSTRFFDIQLGIKDPSVFTPPSTCQMAQLEKMSEDCSW
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable