Documents
SAB1410948
Sigma-Aldrich
Anti-CMPK1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CMK, CMPK, UMK, UMP-CMPK, UMPK
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 26 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CMPK1(51727)
Catégories apparentées
Description générale
Uridine monophosphate (UMP)/cytidine monophosphate (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) catalyzes the phosphoryl transfer from ATP to UMP, CMP, and deoxy-CMP (dCMP), resulting in the formation of ADP and the corresponding nucleoside diphosphate. These nucleoside diphosphates are required for cellular nucleic acid synthesis (Liou et al., 2002 [PubMed 11912132]).[supplied by OMIM
Immunogène
CMPK1 (AAH14961.1, 1 a.a. ~ 228 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLSRCRSRLLHVLGLSFLLQTRRPILLCSPRLMKPLVVFVLGGPGAGKGTQCARIVEKYGYTHLSAGELLRDERKNPDSQYGELIEKYIKEGKIVPVEITISLLKREMDQTMAANAQKNKFLIDGFPRNQDNLQGWNKTMDGKADVSFVLFFDCNNEICIERCLERGKSSGRSDDNRESLEKRIQTYLQSTKPIIDLYEEMGKVKKIDASKSVDEVFDEVVQIFDKEG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable