Principaux documents
SAB1410762
Sigma-Aldrich
Anti-LSP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
WP34, pp52
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LSP1(4046)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes an intracellular F-actin binding protein. The protein is expressed in lymphocytes, neutrophils, macrophages, and endothelium and may regulate neutrophil motility, adhesion to fibrinogen matrix proteins, and transendothelial migration. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogène
LSP1 (AAH01785.1, 1 a.a. ~ 339 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEASSDPGAEEREELLGPTAQWSVEDEEEAVHEQCQHERDRQLQAQDEEGGGHVPERPKQEMLLSLKPSEAPELDEDEGFGDWSQRPEQRQQHEGAQGTLDSGEPPQCRSPEGEQEDRPGLHAYEKEDSDEVHLEELSLSKEGPGPEDTVQDNLGAAGAEEEQEEHQKCQQPRTPSPLVLEGTIEQSSPPLSPTTKLIDRTESLNRSIEKSNSVKKSQPDLPISKIDQWLEQYTQAIETAGRTPKLARQASIELPSMAVASTKSRWETGEVQAQSAAKTPSCKDIVAGDMSKKSLWEQKGGSKTSSTIKSTPSGKRYKFVATGHGKYEKVLVEGGPAP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable