The immunogen used to develop this antibody is the APOA2 (NP_001634.1, 1 a.a. ~ 100 a.a) full-length human protein with a molecular weight of 11.2 kDa. The molecular weight indicated is not for the antibody, it is for the protein. See the enlarged image below for details:
SAB1410671
Anti-APOA2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Apo-AII, Anti-ApoA-II, Anti-Apolipoprotein A-II, Anti-Apolipoprotein A2, Anti-apoA-II
704,00 $
About This Item
704,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 11.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APOA2(336)
Description générale
Immunogène
Sequence
MKLLAATVLLLTICSLEGALVRRQAKEPCVESLVSQYFQTVTDYGKDLMEKVKSPELQAEAKSYFEKSKEQLTPLIKKAGTELVNFLSYFVELGTQPATQ
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Anti-ApoA2antibodyの購入を考えております。immunoglobulinにしてはSDS-PAGEにおいて分子量が小さすぎますが、なぜでしょうか? 抗原側の販売ということでしょうか?