Principaux documents
SAB1410595
Sigma-Aldrich
Anti-BRF1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BRF, FLJ42674, FLJ43034, GTF3B, MGC105048, TAF3B2, TAF3C, TAFIII90, TF3B90
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 51.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BRF1(2972)
Description générale
This gene encodes one of the three subunits of the RNA polymerase III transcription factor complex. This complex plays a central role in transcription initiation by RNA polymerase III on genes encoding tRNA, 5S rRNA, and other small structural RNAs. The gene product belongs to the TF2B family. Two alternatively spliced variants encoding different isoforms, that function at different promoters transcribed by RNA polymerase III, have been identified. Other transcript variants are possible, but their full-length natures have not been completely characterized. (provided by RefSeq)
Immunogène
BRF1 (NP_663718.1, 1 a.a. ~ 473 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTALRLLQRMKRDWMHTGRRPSGLCGAALLVAARMHDFRRTVKEVISVVKVCESTLRKRLTEFEDTPTSQLTIDEFMKIDLEEECDPPSYTAGQRKLRMKQLEQVLSKKLEEVEGEISSYQDAIEIELENSRPKAKGGLASLAKDGSTEDTASSLCGEEDTEDEELEAAASHLNKDLYRELLGGAPGSSEAAGSPEWGGRPPALGSLLDPLPTAASLGISDSIRECISSQSSDPKDASGDGELDLSGIDDLEIDRYILNESEARVKAELWMRENAEYLREQREKEARIAKEKELGIYKEHKPKKSCKRREPIQASTAREAIEKMLEQKKISSKINYSVLRGLSSAGGGSPHREDAQPEHSASARKLSRRRTPASRSGADPVTSVGKRLRPLVSTQPAKKVATGEALLPSSPTLGAEPARPQAVLVESGPVSYHADEEADEEEPDEEDGEPCVSALQMMGSNDYGCDGDEDDGY
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable