Principaux documents
SAB1410590
Sigma-Aldrich
Anti-GSTZ1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
GSTZ1-1, MAAI, MAI, MGC2029
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 24.1 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GSTZ1(2954)
Description générale
This gene is a member of the glutathione S-transferase (GSTs) super-family which encodes multifunctional enzymes important in the detoxification of electrophilic molecules, including carcinogens, mutagens, and several therapeutic drugs, by conjugation with glutathione. This enzyme also plays a significant role in the catabolism of phenylalanine and tyrosine. Thus defects in this enzyme may lead to severe metabolic disorders including alkaptonuria, phenylketonuria and tyrosinaemia. Several transcript variants of this gene encode multiple protein isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogène
GSTZ1 (NP_665877.1, 1 a.a. ~ 216 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQAGKPILYSYFRSSCSWRVRIALALKGIDYETVPINLIKDGGQQFSKDFQALNPMKQVPTLKIDGITIHQSLAIIEYLEEMRPTPRLLPQDPKKRASVRMISDLIAGGIQPLQNLSVLKQVGEEMQLTWAQNAITCGFNALEQILQSTAGIYCVGDEVTMADLCLVPQVANAERFKVDLTPYPTISSINKRLLVLEAFQVSHPCRQPDTPTELRA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable