MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB1410558
Sigma-Aldrich
Anti-GOLGA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC33154, golgin-97
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1346
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1346
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 88.2 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GOLGA1(2800)
Description générale
The Golgi apparatus, which participates in glycosylation and transport of proteins and lipids in the secretory pathway, consists of a series of stacked cisternae (flattened membrane sacs). Interactions between the Golgi and microtubules are thought to be important for the reorganization of the Golgi after it fragments during mitosis. The golgins are a family of proteins, of which the protein encoded by this gene is a member, that are localized to the Golgi. This encoded protein is associated with Sjogren′s syndrome. (provided by RefSeq)
Immunogène
GOLGA1 (AAH32853.1, 1 a.a. ~ 767 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFAKLKKKIAEETAVAQRPGGATRIPRSVSKESVASMGADSGDDFASDGSSSREDLSSQLLRRNEQIRKLEARLSDYAEQVRNLQKIKEKLEIALEKHQDSSMRKFQEQNETFQANRAKMAEGLALALARKDQEWSEKMDQLEKEKNILTAQLQEMKNQSMNLFQRRDEMDELEGFQQQELSKIKHMLLKKEESLGKMEQELEARTRELSRTQEELMNSNQMSSDLSQKLEELQRHYSTLEEQRDHVIASKTGAESKITALEQKEQELQALIQQLSIDLQKVTAETQEKEDVITHLQEKVASLEKRLEQNLSGEEHVQELLKEKTLAEQNLEDTRQQLLAARSSQAKAINTLETRVRELEQTLQASEEQLQQSKGIVAAQETQIQELAAANQESSHVQQQALALEQQFLERTQALEAQIVALERMRAADQTTAEQGMRQLEQENAALKECRNEYERSLQNHQFELKKLKEEWSQREIVSVAMAQALEEVRKQREEFQQQAANLTAIIDEKEQNLREKTEVLLQKEQEILQLERGHNSALLQIHQLQAELEALRTLKAEEAAVVAEQEDLLRLRGPLQAEALSVNESHVTSRAMQDPVFQLPTAGRTPNGEVGAMDLTQLQKEKQDLEQQLLEKNKTIKQMQQRMLELRKTLQKELKIRPDNELFEVREKPGPEMANMAPSVTNNTDLTDAREINFEYLKHVVLKFMSCRESEAFHLIKAVSVLLNFSQEEENMLKETLEYKMSWFGSKPAPKGSIRPSISNPRIPWS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable