Principaux documents
SAB1410539
Sigma-Aldrich
Anti-PDCD4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
H731, MGC33046, MGC33047
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 51.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDCD4(27250)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes a protein localized to the nucleus in proliferating cells. Expression of this gene is modulated by cytokines in natural killer and T cells. The gene product is thought to play a role in apoptosis but the specific role has not yet been determined. Two transcripts encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogène
PDCD4 (AAH26104.1, 1 a.a. ~ 469 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDVENEQILNVNPADPDNLSDSLFSGDEENAGTEEVKNEINGNWISAYSINEARINAKAKRRLRKNSSRDSGRGDSVSDSGSDALRSGLTVPTSPKGRLLDRRSRSGKGRGLPKKGGAGGKGVWGTPGQVYDVEEVDVKDPNYDDDQENCVYETVVLPLDERAFEKTLTPIIQEYFEHGDTNEVAEMLRDLNLGEMKSGVPVLAVSLALEGKASHREMTSKLLSDLCGTVMSTTDVEKSFDKLLKDLPELALDTPRAPQLVGQFIARAVGDGILCNTYIDSYKGTVDCVQARAALDKATVLLSMSKGGKRKDSVWGSGGGQQSVNHLVKEIDMLLKEYLLSGDISEAEHCLKELEVPHFHHELVYEAIIMVLESTGESTFKMILDLLKSLWKSSTITVDQMKRGYERIYNEIPDINLDVPHSYSVLERFVEECFQAGIISKQLRDLCPSRGRKRFVSEGDGGRLKPESY
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable