Principaux documents
SAB1410474
Sigma-Aldrich
Anti-RAD54B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FSBP, RDH54
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 18.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAD54B(25788)
Description générale
The protein encoded by this gene belongs to the DEAD-like helicase superfamily. It shares similarity with Saccharomyces cerevisiae RAD54 and RDH54, both of which are involved in homologous recombination and repair of DNA. This protein binds to double-stranded DNA, and displays ATPase activity in the presence of DNA. This gene is highly expressed in testis and spleen, which suggests active roles in meiotic and mitotic recombination. Homozygous mutations of this gene were observed in primary lymphoma and colon cancer. (provided by RefSeq)
Immunogène
RAD54B (AAH33710.2, 1 a.a. ~ 158 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLDHHPVAITVEVKQEEDIKPPPPLVLNSQQSDTLEQREEHELVHVMERSLSPSLSSVDMRMTSSPSSIPRRDDFFRHESGEHFRSLLGYDPQILQMLKEEHQIILENQKNFGLYVQEKRDGLKRRQQLEEELLRAKIEVEKLKAIRLRHDLPEYNSL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable