Principaux documents
SAB1410420
Sigma-Aldrich
Anti-PIP5K1C antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KIAA0589, LCCS3, PIP5K-GAMMA, PIP5Kgamma
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 21.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIP5K1C(23396)
Description générale
This gene encodes a member of the type I phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase family of enzymes. A similar protein in mice is found in synapses and focal adhesion plaques, and binds the FERM domain of talin through its C-terminus. (provided by RefSeq)
Immunogène
PIP5K1C (AAH11138.1, 1 a.a. ~ 206 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTPRHPLFTSRRPPAQPTRCARKAPAVEKPDPSPRSPARTHTPREQPLHSAQERGRPSSGTGQPRGSQHPSGQAHVGSSLRAQRVCPALGSDLGLSSQPGAHLLAPGIHPSAPALSLRRTPSRHPPGRQGQRSEGVSGTWMASRDRGIVISKAQPPEATPVLPGSPRVALPRALAPETPRACGVTRSSRCGPGRAAPRPGQPPSAE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable