MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB1410415
Sigma-Aldrich
Anti-MGRN1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KIAA0544, RNF156
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 63.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MGRN1(23295)
Description générale
Mahogunin (MGRN1) is a C3HC4 RING-containing protein with E3 ubiquitin ligase activity in vitro.[supplied by OMIM
Immunogène
MGRN1 (NP_056061.1, 1 a.a. ~ 576 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGSILSRRIAGVEDIDIQANSAYRYPPKSGNYFASHFFMGGEKFDTPHPEGYLFGENMDLNFLGSRPVQFPYVTPAPHEPVKTLRSLVNIRKDSLRLVRYKDDADSPTEDGDKPRVLYSLEFTFDADARVAITIYCQASEEFLNGRAVYSPKSPSLQSETVHYKRGVSQQFSLPSFKIDFSEWKDDELNFDLDRGVFPVVIQAVVDEGDVVEVTGHAHVLLAAFEKHMDGSFSVKPLKQKQIVDRVSYLLQEIYGIENKNNQETKPSDDENSDNSNECVVCLSDLRDTLILPCRHLCLCTSCADTLRYQANNCPICRLPFRALLQIRAVRKKPGALSPVSFSPVLAQSLEHDEHSCPFKKSKPHPASLASKKPKRETNSDSVPPGYEPISLLEALNGLRAVSPAIPSAPLYEEITYSGISDGLSQASCPLAAIDHILDSSRQKGRPQSKAPDSTLRSPSSPIHEEDEEKLSEDVDAPPPLGGAELALRESSSPESFITEEVDESSSPQQGTRAASIENVLQDSSPEHCGRGPPADIYLPGRPTSMETAHGLATTSPTWPPLGGPSPDPSAAELTPL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable