Principaux documents
SAB1410226
Sigma-Aldrich
Anti-FBXO36 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ37592, FLJ41090, Fbx36
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 22.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FBXO36(130888)
Description générale
Members of the F-box protein family, such as FBXO36, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[supplied by OMIM
Immunogène
FBXO36 (AAH33935.1, 1 a.a. ~ 188 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASWLPETLFETVGQGPPPSKDYYQLLVTRSQVIFRWWKISLRSEYRSTKPGEAKETHEDFLENSHLQGQTALIFGARILDYVINFCKGKFDFLERLSDDLLLTIISYLDLEDIARLCQTSHRFAKLCMSDKLWEQIVQSTCDTITPDVRALAEDTGWRQLFFTNKLQLQRQLRKRKQKYGNLREKQP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable