Principaux documents
SAB1410219
Sigma-Aldrich
Anti-PLK3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CNK, FNK, PRK
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 71.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLK3(1263)
Catégories apparentées
Description générale
Cytokine-inducible kinase is a putative serine/threonine kinase. CNK contains both a catalytic domain and a putative regulatory domain. It may play a role in regulation of cell cycle progression and tumorigenesis. (provided by RefSeq)
Immunogène
PLK3 (NP_004064.2, 1 a.a. ~ 646 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEPAAGFLSPRPFQRAAAAPAPPAGPGPPPSALRGPELEMLAGLPTSDPGRLITDPRSGRTYLKGRLLGKGGFARCYEATDTETGSAYAVKVIPQSRVAKPHQREKILNEIELHRDLQHRHIVRFSHHFEDADNIYIFLELCSRKSLAHIWKARHTLLEPEVRYYLRQILSGLKYLHQRGILHRDLKLGNFFITENMELKVGDFGLAARLEPPEQRKKTICGTPNYVAPEVLLRQGHGPEADVWSLGCVMYTLLCGSPPFETADLKETYRCIKQVHYTLPASLSLPARQLLAAILRASPRDRPSIDQILRHDFFTKGYTPDRLPISSCVTVPDLTPPNPARSLFAKVTKSLFGRKKKSKNHAQERDEVSGLVSGLMRTSVGHQDARPEAPAASGPAPVSLVETAPEDSSPRGTLASSGDGFEEGLTVATVVESALCALRNCIAFMPPAEQNPAPLAQPEPLVWVSKWVDYSNKFGFGYQLSSRRVAVLFNDGTHMALSANRKTVHYNPTSTKHFSFSVGAVPRALQPQLGILRYFASYMEQHLMKGGDLPSVEEVEVPAPPLLLQWVKTDQALLMLFSDGTVQVNFYGDHTKLILSGWEPLLVTFVARNRSACTYLASHLRQLGCSPDLRQRLRYALRLLRDRSPA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable