Principaux documents
SAB1410099
Sigma-Aldrich
Anti-MYBBP1A antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ37886, P160, PAP2
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 148.9 kDa
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYBBP1A(10514)
Catégories apparentées
Immunogène
MYBBP1A (AAH50546.1, 1 a.a. ~ 1328 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESRDPAQPMSPGEATQSGARPADRYGLLKHSREFLDFFWDIAKPEQETRLAATEKLLEYLRGRPKGSEMKYALKRLITGLGVGRETARPCYSLALAQLLQSFEDLPLCSILQQIQEKYDLHQVKKAMLRPALFANLFGVLALFQSGRLVKDQEALMKSVKLLQALAQYQNHLQEQPRKALVDILSEVSKATLQEILPEVLKADLNIILSSPEQLELFLLAQQKVPSKLKKLVGSVNLFSDENVPRLVNVLKMAASSVKKDRKLPAIALDLLRLALKEDKFPRFWKEVVEQGLLKMQFWPASYLCFRLLGAALPLLTKEQLHLVMQGDVIRHYGEHVCTAKLPKQFKFAPEMDDYVGTFLEGCQDDPERQLAVLVAFSSVTNQGLPVTPTFWRVVRFLSPPALQGYVAWLRAMFLQPDLDSLVDFSTNNQKKAQDSSLHMPERAVFRLRKWIIFRLVSIVDSLHLEMEEALTEQVARFCLFHSFFVTKKPTSQIPETKHPFSFPLENQAREAVSSAFFSLLQTLSTQFKQAPGQTQGGQPWTYHLVQFADLLLNHSHNVTTVTPFTAQQRQAWDRMLQTLKELEAHSAEARAAAFQHLLLLVGIHLLKSPAESCDLLGDIQTCIRKSLGEKPRRSRTKTIDPQEPPWVEVLVEILLALLAQPSHLMRQVARSVFGHICSHLTPRALQLILDVLNPETSEDENDRVVVTDDSDERRLKGAEDKSEEGEDNRSSESEEESEGEESEEEERDGDVDQGFREQLMTVLQAGKALGGEDSENEEELGDEAMMALDQSLASLFAEQKLRIQARRDEKNKLQKEKALRRDFQIRVLDLVEVLVTKQPENALVLELLEPLLSIIRRSLRSSSSKQEQDLLHKTARIFTHHLCRARRYCHDLGERAGALHAQVERLVQQAGRQPDSPTALYHFNASLYLLRVLKGNTAEGCVHETQEKQKAGTDPSHMPTGPQAASCLDLNLVTRVYSTALSSFLTKRNSPLTVPMFLSLFSRHPVLCQSLLPILVQHITGPVRPRRQACLLLQKTLSMREVRSCFEDPEWKQLMGQVLAKVTENLRVLGEAQTKAQHQQALSSLELLNVLFRTCKHEKLTLDLTVLLGVLQGQQQSLQQGAHSTGSSRLHDLYWQAMKTLGVQRPKLEKKDAKEIPSATQSPISKKRKKKGFLPETKKRKKRKSEDGTPAEDGTPAATGGSQPPSMGRKKRNRTKAKVPAQANGTPTTKSPAPGAPTRSPSTPAKSPKLQKKNQKPSQVNGAPGSPTEPAGQKQHQKALPKKGVLGKSPLSALARKKARLSLVIRSPSLLQSGAKKKAQVRKAGKP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable