Principaux documents
SAB1409878
Sigma-Aldrich
Anti-PRAM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC39864, PRAM-1
50 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRAM1(84106)
Description générale
The protein encoded by this gene is similar to FYN binding protein (FYB/SLAP-130), an adaptor protein involved in T cell receptor mediated signaling. This gene is expressed and regulated during normal myelopoiesis. The expression of this gene is induced by retinoic acid and is inhibited by the expression of PML-RARalpha, a fusion protein of promyelocytic leukemia (PML) and the retinoic acid receptor-alpha (RARalpha). (provided by RefSeq)
Immunogène
PRAM1 (AAH28012.1, 1 a.a. ~ 670 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAHHLPAAMENHQDFRSIKAKFQASQPEPSDLPKKPPKPEFGKLKKFSQPELSEHPKKAPLPEFGAVSLKPPPPEVTDLPKKPPPPEVTDLPKKPPPPEVTDLPKKPPPPEVTDLPKKPSKLELSDLSKKFPQLGATPFPRKPLQPEVGEAPLKASLPEPGAPARKPLQPDELSHPARPPSEPKSGAFPRKLWQPEAGEATPRSPQPELSTFPKKPAQPEFNVYPKKPPQPQVGGLPKKSVPQPEFSEAAQTPLWKPQSSEPKRDSSAFPKKASQPPLSDFPKKPPQPELGDLTRTSSEPEVSVLPKRPRPAEFKALSKKPPQPELGGLPRTSSEPEFNSLPRKLLQPERRGPPRKFSQPEPSAVLKRHPQPEFFGDLPRKPPLPSSASESSLPAAVAGFSSRHPLSPGFGAAGTPRWRSGGLVHSGGARPGLRPSHPPRRRPLPPASSLGHPPAKPPLPPGPVDMQSFRRPSAASIDLRRTRSAAGLHFQDRQPEDIPQVPDEIYELYDDVEPRDDSSPSPKGRDEAPSVQQAARRPPQDPALRKEKDPQPQQLPPMDPKLLKQLRKAEKAEREFRKKFKFEGEIVVHTKMMIDPNAKTRRGGGKHLGIRRGEILEVIEFTSNEEMLCRDPKGKYGYVPRTALLPLETEVYDDVDFCDPLENQPLPLGR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable