SAB1409837
Monoclonal Anti-NCOA4 antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ARA70, DKFZp762E1112, ELE1, PTC3, RFG
704,00 $
About This Item
704,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.84 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCOA4(8031)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
EGSPKEVPGTEDRAGKQKFKSPMNTSWCSFNTADWVLPGKKMGNLSQLSSGEDKWLLRKKAQEVLLNSPLQEEHNFPPDHYGLPAVCDLFACMQLKVDKEKWLYRTPLQM
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable