Principaux documents
SAB1409807
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IRX3 antibody produced in mouse
clone 3E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
IRX-1
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.18 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IRX3(79191)
Description générale
IRX3 is a member of the Iroquois homeobox gene family (see IRX1; MIM 606197) and plays a role in an early step of neural development (Bellefroid et al., 1998 [PubMed 9427753]). Members of this family appear to play multiple roles during pattern formation of vertebrate embryos (Lewis et al., 1999 [PubMed 10370142]).[supplied by OMIM
Immunogène
IRX3 (NP_077312, 182 a.a. ~ 285 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RRRLKKENKMTWAPRSRTDEEGNAYGSEREEEDEEEDEEDCKRELELEEEELGGEEEDTGGEGLADDDEDEEIDLENLDGAATEPELSLAGAARRDGDLGLGPI
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable