Principaux documents
SAB1409644
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEUROG2 antibody produced in mouse
clone 1D2, ascites fluid, solution
Synonyme(s) :
Atoh4, MGC46562, Math4A, NGN2, bHLHa8, ngn-2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D2, monoclonal
Forme
solution
Poids mol.
antigen 36.85 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEUROG2(63973)
Description générale
Neurogenin-2 is a member of the neurogenin subfamily of basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor genes that play an important role in neurogenesis from migratory neural crest cells.[supplied by OMIM
Immunogène
NEUROG2 (NP_076924, 74 a.a. ~ 175 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CRPARLLGLVHDCKRRPSRARAVSRGAKTAETVQRIKKTRRLKANNRERNRMHNLNAALDALREVLPTFPEDAKLTKIETLRFAHNYIWALTETLRLADHCG
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable