Principaux documents
SAB1409489
Sigma-Aldrich
Anti-BBS7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BBS2L1, FLJ10715
50 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 80.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BBS7(55212)
Description générale
Mutations in this gene have been observed in patients with Bardet-Biedl syndrome type 7. The encoded protein may play a role in eye, limb, cardiac and reproductive system development. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
BBS7 (NP_789794.1, 1 a.a. ~ 715 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDLILNRMDYLQVGVTSQKTMKLIPASRHRATQKVVIGDHDGVVMCFGMKKGEAAAVFKTLPGPKIARLELGGVINTPQEKIFIAAASEIRGFTKRGKQFLSFETNLTESIKAMHISGSDLFLSASYIYNHYCDCKDQHYYLSGDKINDVICLPVERLSRITPVLACQDRVLRVLQGSDVMYAVEVPGPPTVLALHNGNGGDSGEDLLFGTSDGKLALIQITTSKPVRKWEIQNEKKRGGILCIDSFDIVGDGVKDLLVGRDDGMVEVYSFDNANEPVLRFDQMLSESVTSIQGGCVGKDSYDEIVVSTYSGWVTGLTTEPIHKESGPGEELKINQEMQNKISSLRNELEHLQYKVLQERENYQQSSQSSKAKSAVPSFGINDKFTLNKDDASYSLILEVQTAIDNVLIQSDVPIDLLDVDKNSAVVSFSSCDSESNDNFLLATYRCQADTTRLELKIRSIEGQYGTLQAYVTPRIQPKTCQVRQYHIKPLSLHQRTHFIDHDRPMNTLTLTGQFSFAEVHSWVVFCLPEVPEKPPAGECVTFYFQNTFLDTQLESTYRKGEGVFKSDNISTISILKDVLSKEATKRKINLNISYEINEVSVKHTLKLIHPKLEYQLLLAKKVQLIDALKELQIHEGNTNFLIPEYHCILEEADHLQEEYKKQPAHLERLYGMITDLFIDKFKFKGTNVKTKVPLLLEILDSYDQNALISFFDAA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable