Key Documents
SAB1409415
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAOK3 antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp666H245, DPK, FLJ31808, JIK, MAP3K18
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 35.64 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAOK3(51347)
Catégories apparentées
Immunogène
TAOK3 (NP_057365.2, 809 a.a. ~ 898 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LNAYQSKIKMQTEAQHERELQKLEQRVSLRRAHLEQKIEEELAALQKERSERIKNLLERQEREIETFDMESLRMGFGNLVTLDFPKEDYR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable