Principaux documents
SAB1409382
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPTX1 antibody produced in mouse
clone 7E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp686J2446, MGC105123, NP1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7E6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NPTX1(4884)
Description générale
NPTX1 is a member of the neuronal pentraxin gene family. Neuronal pentraxin 1 is similar to the rat NP1 gene which encodes a binding protein for the snake venom toxin taipoxin. Human NPTX1 mRNA is exclusively localized to the nervous system. (provided by RefSeq)
Immunogène
NPTX1 (NP_002513.2, 141 a.a. ~ 240 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KTRLENLEQYSRLNSSSQTNSLKDLLQSKIDELERQVLSRVNTLEEGKGGPRNDTEERVKIETALTSLHQRISELEKGQKDNRPGDKFQLTFPLRTNYMY
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable