Principaux documents
SAB1409362
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NFE2L2 antibody produced in mouse
clone 4C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
NRF2
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1493
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1493
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.63 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NFE2L2(4780)
Description générale
NFE2 (MIM 601490), NFE2L1 (MIM 163260), and NFE2L2 comprise a family of human genes encoding basic leucine zipper (bZIP) transcription factors. They share highly conserved regions that are distinct from other bZIP families, such as JUN (MIM 165160) and FOS (MIM 164810), although remaining regions have diverged considerably from each other (Chan et al., 1995 [PubMed 7868116]).[supplied by OMIM
Immunogène
NFE2L2 (NP_006155.2, 351 a.a. ~ 450 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SPSVASPEHSVESSSYGDTLLGLSDSEVEELDSAPGSVKQNGPKTPVHSSGDMVQPLSPSQGQSTHVHDAQCENTPEKELPVSPGHRKTPFTKDKHSSRL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable