Principaux documents
SAB1409356
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEK2 antibody produced in mouse
clone 1C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HsPK21, NEK2A, NLK1
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 38.28 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEK2(4751)
Immunogène
NEK2 (AAH43502, 331 a.a. ~ 445 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EQELCVRERLAEDKLARAENLLKNYSLLKERKFLSLASNPELLNLPSSVIKKKVHFSGESKENIMRSENSESQLTSKSKCKDLKKRLHAAQLRAQALSDIEKNYQLKSRQILGMR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable