Principaux documents
SAB1409325
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CITED1 antibody produced in mouse
clone 6E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MSG1
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6E12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.74 kDa
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CITED1(4435)
Description générale
This gene encodes a member of the CREB-binding protein/p300-interacting transactivator with Asp/Glu-rich C-terminal domain (CITED) family of proteins. The encoded protein, also known as melanocyte-specific gene 1, may function as a transcriptional coactivator and may play a role in pigmentation of melanocytes. Alternatively spliced transcript variants have been described. (provided by RefSeq)
Immunogène
CITED1 (NP_004134, 94 a.a. ~ 193 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SMQLQKLNSQYQGMAAATPGQPGEAGPLQNWDFGAQAGGAESLSPSAGAQSPAIIDSDPVDEEVLMSLVVELGLDRANELPELWLGQNEFDFTADFPSSC
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable