Principaux documents
SAB1409254
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IPP antibody produced in mouse
clone 4C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KLHL27
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IPP(3652)
Description générale
The protein encoded by this gene is a member of the kelch family of proteins, which is characterized by a 50 amino acid repeat which interacts with actin. Transcript variants have been described but their full-length nature has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogène
IPP (NP_005888.1, 105 a.a. ~ 204 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NNVQELIIAADMLQLTEVVHLCCEFLKGQIDPLNCIGIFQFSEQIACHDLLEFSENYIHVHFLEVHSGEEFLALTKDQLIKILRSEELSIEDEYQVFLAA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable