Principaux documents
SAB1409238
Sigma-Aldrich
Anti-APOC4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
50 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 14.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APOC4(346)
Description générale
Apolipoprotein (apo)C4 gene is a member of the apolipoprotein gene family. It is expressed in the liver and has a predicted protein structure characteristic of the other genes in this family. Apo C4 is a 3.3-kb gene consisting of 3 exons and 2 introns; it is located 0.5 kb 5′ to the APOC2 gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
APOC4 (NP_001637.1, 1 a.a. ~ 127 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLLRNRLQALPALCLCVLVLACIGACQPEAQEGTLSPPPKLKMSRWSLVRGRMKELLETVVNRTRDGWQWFWSPSTFRGFMQTYYDDHLRDLGPLTKAWFLESKDSLLKKTHSLCPRLVCGDKDQG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable