Principaux documents
SAB1408869
Sigma-Aldrich
Anti-DMBX1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MBX, OTX3, PAXB
50 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 40.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DMBX1(127343)
Description générale
This gene encodes a member of the bicoid sub-family of homeodomain-containing transcription factors. The encoded protein acts as a transcription factor and may play a role in brain and sensory organ development. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
DMBX1 (NP_757379.1, 1 a.a. ~ 377 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQHYGVNGYSLHAMNSLSAMYNLHQQAAQQAQHAPDYRPSVHALTLAERLADIILEARYGSQHRKQRRSRTAFTAQQLEALEKTFQKTHYPDVVMRERLAMCTNLPEARVQVWFKNRRAKFRKKQRSLQKEQLQKQKEAEGSHGEGKAEAPTPDTQLDTEQPPRLPGSDPPAELHLSLSEQSASESAPEDQPDREEDPRAGAEDPKAEKSPGADSKGLGCKRGSPKADSPGSLTITPVAPGGGLLGPSHSYSSSPLSLFRLQEQFRQHMAATNNLVHYSSFEVGGPAPAAAAAAAAVPYLGVNMAPLGSLHCQSYYQSLSAAAAAHQGVWGSPLLPAPPAGLAPASATLNSKTTSIENLRLRAKQHAASLGLDTLPN
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable