Principaux documents
SAB1408779
Sigma-Aldrich
Anti-SIVA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CD27BP, SIVA, Siva-1, Siva-2
50 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 18.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIVA(10572)
Description générale
This gene encodes a protein with an important role in the apoptotic (programmed cell death) pathway induced by the CD27 antigen, a member of the tumor necrosis factor receptor (TFNR) superfamily. The CD27 antigen cytoplasmic tail binds to the N-terminus of this protein. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct proteins have been described. (provided by RefSeq)
Immunogène
SIVA (NP_006418, 1 a.a. ~ 175 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPKRSCPFADVAPLQLKVRVSQRELSRGVCAERYSQEVFEKTKRLLFLGAQAYLDHVWDEGCAVVHLPESPKPGPTGAPRAARGQMLIGPDGRLIRSLGQASEADPSGVASIACSSCVRAVDGKAVCGQCERALCGQCVRTCWGCGSVACTLCGLVDCSDMYEKVLCTSCAMFET
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable