Principaux documents
SAB1408754
Sigma-Aldrich
Anti-BPNT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
PIP
50 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 28.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BPNT1(10380)
Description générale
BPNT1, also called bisphosphate 3-prime-nucleotidase, or BPntase, is a member of a magnesium-dependent phosphomonoesterase family. Lithium, a major drug used to treat manic depression, acts as an uncompetitive inhibitor of BPntase. The predicted human protein is 92% identical to mouse BPntase. BPntase′s physiologic role in nucleotide metabolism may be regulated by inositol signaling pathways. The inhibition of human BPntase may account for lithium-induced nephrotoxicity. (provided by RefSeq)
Immunogène
BPNT1 (NP_006076.3, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASSNTVLMRLVASAYSIAQKAGMIVRRVIAEGDLGIVEKTCATDLQTKADRLAQMSICSSLARKFPKLTIIGEEDLPSEEVDQELIEDSQWEEILKQPCPSQYSAIKEEDLVVWVDPLDGTKEYTEGLLDNVTVLIGIAYEGKAIAGVINQPYYNYEAGPDAVLGRTIWGVLGLGAFGFQLKEVPAGKHIITTTRSHSNKLVTDCVAAMNPDAVLRVGGAGNKIIQLIEGKASAYVFASPGCKKWDTCAPEVILHAVGAS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable