Principaux documents
SAB1408683
Sigma-Aldrich
Anti-POLR3K antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C11, C11-RNP3, My010, RPC10, RPC11, hRPC11
100 μG
671,00 $
671,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
671,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
671,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~12.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POLR3K(51728)
Description générale
This gene encodes a small essential subunit of RNA polymerase III, the polymerase responsible for synthesizing transfer and small ribosomal RNAs in eukaryotes. The carboxy-terminal domain of this subunit shares a high degree of sequence similarity to the carboxy-terminal domain of an RNA polymerase II elongation factor. This similarity in sequence is supported by functional studies showing that this subunit is required for proper pausing and termination during transcription. (provided by RefSeq)
Immunogène
POLR3K (NP_057394.1, 1 a.a. ~ 108 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLFCPGCGNGLIVEEGQRCHRFACNTCPYVHNITRKVTNRKYPKLKEVDDVLGGAAAWENVDSTAESCPKCEHPRAYFMQLQTRSADEPMTTFYKCCNAQCGHRWRD
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable